抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse, human
技術
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... IFIT3(3437)
一般說明
干扰素诱导的蛋白与三四肽重复结构域3(UniProt Q64345;也称为GARG-49,糖皮质激素减毒反应基因49蛋白。IFIT-3,IRG2,p49)由鼠物种中的Ifit3(也称为Garg49,Ifi49,Isg49)基因(基因ID 5959)编码。IFIT1、IFIT2和IFIT3 构成了干扰素刺激基因(ISG)家族,这些基因由病毒感染、干扰素(IFN)或双链RNA(dsRNA)刺激诱导。由IFIT1和IFIT2编码的蛋白在人和鼠类物种中均称为ISG56(p56)和ISG54(p54),而由IFIT3编码的蛋白在鼠类(ISG49或p49)中的大小与其人类对应物(ISG60或p60)不同。在鼠类物种中进行的研究表明,这三个成员在不同的细胞类型中表现出不同的特性和诱导模式。虽然显示全部三种鼠蛋白结合翻译起始因子eIF3的c亚基,但p49/Ifit3不会像p56/Ifit1和p54/Ifit2一样抑制蛋白的合成。
特異性
与鼠Ifit3/ISG49和人IFIT3/ISG60反应,但不与鼠Ifit1/ISG56或Ifit2/ISG54反应。
免疫原
His标记的重组蛋白,对应于小鼠IFIT3。
應用
研究子类别
免疫球蛋白 & 免疫学
免疫球蛋白 & 免疫学
研究类别
炎症 & 免疫学
炎症 & 免疫学
蛋白印迹分析:该抗体的1:2,500稀释液在40µg IFNβ处理的RAW264.7细胞裂解物中检测到IFIT3(由Dr.Ganes C.Sen,Cleveland Clinic,OH提供)。
蛋白质印迹分析:代表性批次在RAW264.7和野生型中检测到Ifit3/ISG49诱导,但dsRNA或INF-α i.v.注射后未检测到IRF3或Stat1基因敲除、仙台病毒/SeV感染后的MEF、培养物及小鼠的肝/肺/脾/结肠组织中的dsRNA或INF-β刺激(Fensterl,V.,et al.(2008).J Virol.82(22):11045-11053)。
蛋白质印迹分析:代表性批次检测到响应仙台病毒(SeV)、脑心肌炎病毒(EMCV)和水泡性口炎病毒(VSV)感染的鼠MPC足细胞和原代鼠肾小球系膜细胞之间的差异Ifit3/ISG49诱导(Fensterl,V., et al.(2008).J Virol.82(22):11045-11053)。
蛋白印迹分析: 代表性批次在转染的HT1080细胞中选择性地检测到外源表达的鼠Ifit3/ISG49和人IFIT3/ISG60,但未检测到鼠Ifit1/ISG56 或Ifit2/ISG54(Fensterl, V., et al. (2008).J Virol.82(22):11045-11053)。
蛋白质印迹分析:代表性批次在IFN-α刺激的原代鼠脾B细胞和IFN-β刺激的MEF中检测到Ifit3/ISG49诱导(Fensterl, V., et al. (2008).J Virol.82(22):11045-11053; Fensterl, V., et al. (2012).PLoS Pathog.8(5):e1002712)。
免疫沉淀分析:代表性批次从转染的MEF中选择性地免疫沉淀外源表达的鼠Ifit3/ISG49,但不免疫沉淀Ifit1/ISG56(Fensterl, V., et al. (2008).J Virol.82(22):11045-11053)。
免疫组化分析:在仙台病毒(SeV)或dsRNA i.v.注射之后,代表性批次检测到小鼠甲醛固定,石蜡包埋的肾脏组织切片中各种细胞类型之间的差异Ifit3/ISG49诱导(Fensterl, V., et al. (2008).J Virol.82(22):11045-11053)。
流式细胞术分析:代表性批次使用鼠骨髓来源的树突状细胞以及分离的CD3+(T细胞)和B220+(B细胞)外周血细胞检测IFN-β诱导的Ifit3/ISG49免疫反应性(Fensterl, V., et al. (2008).J Virol.82(22):11045-11053)。
免疫细胞化学分析:代表性批次检测了MEF中IFN-β诱导的Ifit3/ISG49表达(Fensterl, V., et al. (2008).J Virol.82(22):11045-11053)。
流式细胞术分析:代表性批次(1:500稀释度)在原代鼠巨噬细胞中检测到IFN-β诱导的Ifit3/ISG49免疫反应性(由Cleveland Clinic,OH的Ganes C. Sen博士提供)。
蛋白质印迹分析:代表性批次在RAW264.7和野生型中检测到Ifit3/ISG49诱导,但dsRNA或INF-α i.v.注射后未检测到IRF3或Stat1基因敲除、仙台病毒/SeV感染后的MEF、培养物及小鼠的肝/肺/脾/结肠组织中的dsRNA或INF-β刺激(Fensterl,V.,et al.(2008).J Virol.82(22):11045-11053)。
蛋白质印迹分析:代表性批次检测到响应仙台病毒(SeV)、脑心肌炎病毒(EMCV)和水泡性口炎病毒(VSV)感染的鼠MPC足细胞和原代鼠肾小球系膜细胞之间的差异Ifit3/ISG49诱导(Fensterl,V., et al.(2008).J Virol.82(22):11045-11053)。
蛋白印迹分析: 代表性批次在转染的HT1080细胞中选择性地检测到外源表达的鼠Ifit3/ISG49和人IFIT3/ISG60,但未检测到鼠Ifit1/ISG56 或Ifit2/ISG54(Fensterl, V., et al. (2008).J Virol.82(22):11045-11053)。
蛋白质印迹分析:代表性批次在IFN-α刺激的原代鼠脾B细胞和IFN-β刺激的MEF中检测到Ifit3/ISG49诱导(Fensterl, V., et al. (2008).J Virol.82(22):11045-11053; Fensterl, V., et al. (2012).PLoS Pathog.8(5):e1002712)。
免疫沉淀分析:代表性批次从转染的MEF中选择性地免疫沉淀外源表达的鼠Ifit3/ISG49,但不免疫沉淀Ifit1/ISG56(Fensterl, V., et al. (2008).J Virol.82(22):11045-11053)。
免疫组化分析:在仙台病毒(SeV)或dsRNA i.v.注射之后,代表性批次检测到小鼠甲醛固定,石蜡包埋的肾脏组织切片中各种细胞类型之间的差异Ifit3/ISG49诱导(Fensterl, V., et al. (2008).J Virol.82(22):11045-11053)。
流式细胞术分析:代表性批次使用鼠骨髓来源的树突状细胞以及分离的CD3+(T细胞)和B220+(B细胞)外周血细胞检测IFN-β诱导的Ifit3/ISG49免疫反应性(Fensterl, V., et al. (2008).J Virol.82(22):11045-11053)。
免疫细胞化学分析:代表性批次检测了MEF中IFN-β诱导的Ifit3/ISG49表达(Fensterl, V., et al. (2008).J Virol.82(22):11045-11053)。
流式细胞术分析:代表性批次(1:500稀释度)在原代鼠巨噬细胞中检测到IFN-β诱导的Ifit3/ISG49免疫反应性(由Cleveland Clinic,OH的Ganes C. Sen博士提供)。
该抗IFIT3抗体经验证可用于蛋白质印迹,免疫沉淀,免疫组化(石蜡),流式细胞仪,免疫细胞化学中检测IFIT3。
品質
通过蛋白质印迹对IFN-β处理的RAW264.7细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:500的稀释液在10 µg IFN-β处理的RAW264.7细胞裂解液中检测到IFIT3。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:500的稀释液在10 µg IFN-β处理的RAW264.7细胞裂解液中检测到IFIT3。
標靶描述
观察值〜48 kDa
外觀
含 0.05% 叠氮化钠的兔多克隆血清。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
使用建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
使用建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Novel characteristics of the function and induction of murine p56 family proteins.
Fensterl, V; White, CL; Yamashita, M; Sen, GC
Journal of virology null
Volker Fensterl et al.
PLoS pathogens, 8(5), e1002712-e1002712 (2012-05-23)
Interferon protects mice from vesicular stomatitis virus (VSV) infection and pathogenesis; however, it is not known which of the numerous interferon-stimulated genes (ISG) mediate the antiviral effect. A prominent family of ISGs is the interferon-induced with tetratricopeptide repeats (Ifit) genes