Merck
所有图片(6)
主要文件
ABE543
Sigma-Aldrich
抗-PRDM16抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
PR domain zinc finger protein 16, PR domain-containing protein 16, Transcription factor MEL1, MDS1/EVI1-like gene 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
無性繁殖:
polyclonal
application:
IHC
IP
WB
物種活性:
human
技術:
immunohistochemistry: suitable ((Paraffin))
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
1
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
horse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology), guinea pig (based on 100% sequence homology)
技術
immunohistochemistry: suitable ((Paraffin))
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PRDM16(63976)
一般說明
抗-PRDM16(货号ABE543)是一种兔多克隆抗体,可检测PR 结构域锌指蛋白16(PRDM16),经测试可用于免疫组织化学(石蜡)、免疫沉淀和蛋白质印迹。
Purified rabbit polyclonal antibody in buffer containing 0.1 M Tris-Glycine (pH 7.4), 150 mM NaCl with 0.05% sodium azide
Target molecular weight ~140 kDa observed; 140.25 kDa calculated. Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).
免疫原
对应于人PRDM16的KLH偶联线性肽。
應用
使用经验证可用于蛋白质印迹、IP & IHC的该兔多克隆抗-PRDM16 抗体检测PRDM16 。
免疫沉淀分析:10 µg代表性批次使得来自500 µg K562 细胞核提取物的PRDM16免疫沉淀。
免疫组织化学分析:一个代表性批次的1:500 稀释液在人肾组织中检测到PRDM16。
研究子类别
染色质生物学
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹在LNCaP细胞核提取物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:2 µg/mL的该抗体在10 µg LNCaP细胞核提取物中检测到PRDM16。
標靶描述
观测值〜140 kDa。已知存在四个亚型。在150 kDa、135 kDa和 100 kDa观察到该蛋白(EMD Millipore货号ABD130)。在某些细胞裂解物中可能会观察到未表征的条带。
外觀
亲和纯化
纯化的兔血清,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1