主要文件
ABE44-S
Sigma-Aldrich
抗-三甲基组蛋白 H3(Lys27)抗体,试用装
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
H3K27me3, Histone H3 (trimethyl K27), H3 histone family, member T, Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3, H3K27me3
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human, mouse
技術
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
trimethylation (Lys27)
基因資訊
human ... HIST1H3F(8968)
一般說明
组蛋白H3是核小体的核心成分。核小体将DNA包裹并压缩到染色质中,从而限制了DNA进入需要DNA作为模板的细胞机制中的可及性。它们在转录调节、DNA修复、DNA复制和染色体稳定性中起着核心作用。DNA的可及性是通过对组蛋白进行复杂的翻译后修饰(也称为组蛋白编码)和核小体重塑来调节的。组蛋白H3赖氨酸27甲基化(H3K27)与异染色质形成和转录抑制有关。
特異性
预计具有广泛的物种交叉反应性。
應用
抗-三甲基组蛋白 H3(Lys4)抗体是兔多克隆抗体,用于检测在赖氨酸27处的组蛋白H3三甲基化(H3K73me)。该纯化Ab是通过在WB、ICC、PIA中验证的斑点印迹(DB)&验证的特异性。小包装尺寸是筛选应用的理想选择。
品質
通过蛋白质印迹在HeLa酸提取物和重组组蛋白H3中进行评估。
蛋白质印迹分析:0.1 µg/mL该抗体在10 µg HeLa 酸提取物中检测到组蛋白H3。
標靶描述
~17 kDa
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Huiming Chen et al.
Oncotarget, 6(15), 13049-13059 (2015-05-07)
Polycomb repressive complex 2 (PRC2), which is responsible for the trimethylation of H3K27 (H3K27me3), plays a part in tumorigenesis, development and/or maintenance of adult tissue specificity. The pivotal role of PRC2 in cancer makes it a therapeutic target for epigenetic