主要文件
ABE215
Sigma-Aldrich
抗组蛋白Macro H2A.1抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Core histone macro-H2A.1, Histone macroH2A1.2, mH2A1, H2A.y, H2A/y
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human, mouse
技術
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... H2AFJ(55766)
一般說明
组蛋白MacroH2A(mH2A)是一种变体组蛋白,也称为H2AFY。mH2A富含女性失活X染色体的染色质和高度甲基化的CpG基因座。已知该组蛋白变体在转录起始水平上抑制RNA聚合酶II驱动的转录。与大多数仅包含细微变化的组蛋白变体不同,mH2A在其C末端包含一个大的非组蛋白结构域(Macro域),导致组蛋白的大小约为常规H2A的三倍。mH2A有3种亚型,其中两种(mH2A1.1,mH2A1.2)通过选择性剪接形成,另一种(mH2A2)来自单独的基因。在mH2A的基本铰链区内有两个磷酸化位点:Thr128和Ser137。 Phospho-Ser137富含有丝分裂,暗示mH2A参与整个细胞周期中翻译后修饰的调节。
特異性
该抗体在Macro域识别组蛋白MacroH2A.1。
免疫原
GST标记的重组蛋白,对应于小鼠组蛋白MacroH2A.1的mcro结构域。
表位:Macro域
應用
免疫细胞化学分析: 代表性批次的1:500稀释液在 NIH/3T3、A431和HeLa细胞中检测到组蛋白MacroH2A.1。
抗组蛋白Macro H2A.1抗体是一种兔多克隆抗体,用于检测组蛋白Macro H2A.1,也称为H2A组蛋白家族成员Y,组蛋白macroH2A1.2&已在WB,ICC中得到验证。
研究子类别
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹在HeLa酸提取物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.2 µg/mL该抗体在10 µg HeLa 酸提取物中检测到组蛋白MacroH2A.1。
標靶描述
观察值〜40 kDa
聯結
替代品:07-219
外觀
亲和纯化
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
分析報告
对照
HeLa 酸提取物
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1