主要文件
ABE1971-I
Sigma-Aldrich
抗-磷酸化 TFEB(Ser142)
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Transcription factor EB, Class E basic helix-loop-helix protein 35, bHLHe35
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
目標翻譯後修改
phosphorylation (pSer142)
基因資訊
human ... TFEB(7942)
一般說明
转录因子EB(UniProt:P19484;又称E类碱性螺旋-环-螺旋蛋白35,bHLHe35)由人类TFEB(又称BHLHE35)基因(基因ID 7942: 7942)编码。TFEB是碱性螺旋-环-螺旋(bHLH)亮氨酸拉链转录因子,在溶酶体生物发生的调节中起主要作用。TFEB还是对饥饿转录反应的主要参与者,并通过正向调节自噬体形成和自噬体-溶酶体融合来控制自噬。TFEB在Ser142处被mTORC1和ERK磷酸化,从而阻止了其核易位。mTORC1的药理抑制作用以及饥饿和溶酶体破坏可激活TFEB核易位。与此类似,丝氨酸-苏氨酸激酶RIP1/RIPK1经证可激活ERK抑制基础自噬流,进而磷酸化Ser142处的TFEB,从而阻止参与自噬的基因产物发生TFEB介导的转录。
特異性
该兔多克隆抗体可特异性检测人细胞中丝氨酸 142 上的磷酸化转录因子 EB。
免疫原
KLH 偶联的线性肽,对应于人转录因子 EB 亚型 1 的 N 端部分的磷酸丝氨酸 142 周围的15 个氨基酸。
應用
抗PGC-1αphospho TFEB (Ser142),货号BE1971-I,是一种高度特异性的兔多克隆抗体,靶向丝氨酸 142 上磷酸化的转录因子 EB,并通过蛋白质印迹测试。
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹法对转染的HEK293细胞裂解物进行评价。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:500稀释液在用 FLAG标记的野生型TFEB转染的HEK293细胞的裂解物中检测到phospho TFEB(Ser142)。
標靶描述
观察值为〜65 kDa;计算值为52.87 kDa。在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1