純化經由
affinity chromatography
物種活性
human, mouse
技術
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... KMT2D(8085)
一般說明
组蛋白赖氨酸N-甲基转移酶2D(EC 2.1.1.43;UniProt O14686;也称为MLL4,ALL1相关蛋白,赖氨酸N-甲基转移酶2D)由人的KMT2D(也称为MLL4,ALR,KABUK1,MLL2)基因(基因ID:8085)所编码。MLL4使组蛋白H3的Lys-4甲基化,形成H3K4单甲基化和二甲基化(H3K4me1/2),它代表转录增强子的特异性标签。MLL4也是MLL3/4蛋白复合物的一个组分,在细胞分化和动物发育过程中发挥重要作用。MLL4定位于细胞核,并在大多数胚胎和成年组织中表达。MLL4的缺陷(在文献中通常称为KMT2D)与歌舞伎综合征和先天性心脏病有关。MLL4/MLL2/KMT2D基因的失活性突变与许多类型的癌症有关,包括髓母细胞瘤,非霍奇金淋巴瘤,弥漫性大B细胞淋巴瘤,前列腺癌,乳腺癌,肝细胞癌,卵巢癌,肺癌,膀胱癌,头&颈癌和胰腺癌。(参考文献:Lee, J.E., et al. (2013).Elife.2:e01503; Lawrence, M.S., et al., (2014).Nature.505(7484):495-501)。
特異性
该多克隆抗体靶向MLL4序列的第一和第三卷曲螺旋之间的区域。
免疫原
来自第一和第三卷曲螺旋之间区域的His标记的重组人MLL4内部片段。
表位:未知
應用
抗MLL4,目录号ABE1867是一种高度特异性的兔多克隆抗体,靶向MLL4(也称为KMT2D),并已在染色质免疫沉淀(ChIP),ChIP-seq,免疫沉淀和蛋白质印迹中进行了测试。
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
蛋白印迹分析: 未纯化抗血清的1:500稀释液检测到Myc标记的人MLL4 a.a.2916-3785,而非a.a.3662-4625片段在相应转染子的100 µg全细胞裂解物中的表达(由NIH的Dr Lee提供)。
染色质免疫沉淀(ChIP)分析:代表性批次检测到MEF中PPAR 1(而不是PPAR 2)近端启动子上的MLL4(MLL2)占据,而在分化的鼠棕色前体脂肪细胞中发现PPARγ1、PPARγ2和C/EBP启动子上的MLL4富集(Cho,Y.W.,et al.(2009)。Cell Metab.10(1):27-39).
ChIP-测序(ChIP-seq)分析:代表性批次以细胞类型和分化阶段特异性方式检测到MLL4 MLL4基因组富集位点(Lee,J.E.,et al.(2013)。Elife.2:e01503).
免疫沉淀分析:代表性批次免疫沉淀了脂肪形成第2天制备的小鼠棕色前脂肪细胞核提取物中的MLL3/MLL4复合物组分(UTX、PTIP、RbBP5和PA1)和C/EBPβ,但不免疫沉淀Menin(Lee, J.E., et al. (2013).Elife.2:e01503).
染色质免疫沉淀(ChIP)分析:代表性批次检测到MEF中PPAR 1(而不是PPAR 2)近端启动子上的MLL4(MLL2)占据,而在分化的鼠棕色前体脂肪细胞中发现PPARγ1、PPARγ2和C/EBP启动子上的MLL4富集(Cho,Y.W.,et al.(2009)。Cell Metab.10(1):27-39).
ChIP-测序(ChIP-seq)分析:代表性批次以细胞类型和分化阶段特异性方式检测到MLL4 MLL4基因组富集位点(Lee,J.E.,et al.(2013)。Elife.2:e01503).
免疫沉淀分析:代表性批次免疫沉淀了脂肪形成第2天制备的小鼠棕色前脂肪细胞核提取物中的MLL3/MLL4复合物组分(UTX、PTIP、RbBP5和PA1)和C/EBPβ,但不免疫沉淀Menin(Lee, J.E., et al. (2013).Elife.2:e01503).
品質
通过蛋白质印迹在重组MLL4片段中进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:5,000稀释液检测到50 ng重组人MLL4片段。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:5,000稀释液检测到50 ng重组人MLL4片段。
標靶描述
计算得出的分子量:593.4/593.7 kDa(人亚型1/2)和 600.2 kDa(小鼠)。
外觀
亲和纯化。
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Balkees Abderrahman et al.
Molecular cancer therapeutics, 20(1), 11-25 (2020-11-13)
Patients with long-term estrogen-deprived breast cancer, after resistance to tamoxifen or aromatase inhibitors develops, can experience tumor regression when treated with estrogens. Estrogen's antitumor effect is attributed to apoptosis via the estrogen receptor (ER). Estrogen treatment can have unpleasant gynecologic
Jill A Fahrner et al.
JCI insight, 4(20) (2019-09-27)
Kabuki syndrome 1 (KS1) is a Mendelian disorder of the epigenetic machinery caused by mutations in the gene encoding KMT2D, which methylates lysine 4 on histone H3 (H3K4). KS1 is characterized by intellectual disability, postnatal growth retardation, and distinct craniofacial