純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CDK12(51755)
一般說明
周期蛋白依赖性激酶12(EC 2.7.11.22;EC 2.7.11.23;UniProt Q9NYV4;又称Cdc2相关蛋白激酶7、Cdc2相关蛋白激酶、富含精氨酸/丝氨酸、细胞分裂周期2相关蛋白激酶7、细胞分裂蛋白激酶12、CrkRS、hCDK12)是由人类CDK12(又称CRK7、CrkRS、KIAA0904)基因(基因ID 51755)编码的。CDK12属于周期蛋白依赖性激酶(CDK)的CMGC丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶亚家族。CDK12最初被鉴定为RNA聚合酶II C末端结构域(CTD)激酶,参与MYC和c-FOS mRNA转录物的3′端加工。此外,CDK12/CyclinK复合物通过调控DNA损伤反应基因参与基因组稳定性的维持,并在癌症治疗中作为PARP1/2抑制剂敏感性的决定因素。人类CDK12异常大,分子量为∼160 kDa(大多数cdk约为50 kDa),并且在激酶结构域两侧含有大N端和C端延伸段(氨基酸27-1020)。这些延伸段包含多个低复杂性序列和RS结构域,这些结构域具有剪接因子和调节因子的特征,可介导蛋白质相互作用。与预期的RS结构域蛋白一样,CDK12存在于剪接因子存储位点的核斑点中。
特異性
免疫原序列存在于UniProt报道的人、小鼠和大鼠CDK12的所有剪接亚型(Q9NYV4、Q14AX6和Q3MJK5)中。
免疫原
对应于人CDK12 N端序列的线性肽。
應用
抗-CDK12抗体(目录号ABE1861)是一种高度特异性的兔多克隆抗体,靶向CDK12,并通过流式细胞术和蛋白质印迹法进行了测试。
蛋白印迹分析:在45 µg HeLa核提取物中检测到0.2 µg/mL的CDK12(由Arno Greenleaf博士提供,美国北卡罗来纳州达勒姆杜克大学)。
蛋白印迹分析:代表性批次在感染Sf9细胞的裂解物中检测到表达人CDK12的杆状病毒(Bartkowiak, B., and Greenleaf, A.L.(2015).J. Biol. Chem. 290(3):1786-1795)。
蛋白印迹分析:代表性批次在HeLa核提取物中检测到CDK12,并在HEK293T/17细胞中检测到RNAi介导的CDK12下调(Schwartz, J.C., et al. (2012).Genes Dev. 26(24):2690-2695)。
免疫沉淀分析:代表性批次从HeLa核提取物中检测到免疫沉淀CDK12(Bartkowiak, B., and Greenleaf, A.L.(2015).J. Biol. Chem. 290(3):1786-1795; Schwartz, J.C., et al. (2012).Genes Dev. 26(24):2690-2695)。
蛋白印迹分析:代表性批次在感染Sf9细胞的裂解物中检测到表达人CDK12的杆状病毒(Bartkowiak, B., and Greenleaf, A.L.(2015).J. Biol. Chem. 290(3):1786-1795)。
蛋白印迹分析:代表性批次在HeLa核提取物中检测到CDK12,并在HEK293T/17细胞中检测到RNAi介导的CDK12下调(Schwartz, J.C., et al. (2012).Genes Dev. 26(24):2690-2695)。
免疫沉淀分析:代表性批次从HeLa核提取物中检测到免疫沉淀CDK12(Bartkowiak, B., and Greenleaf, A.L.(2015).J. Biol. Chem. 290(3):1786-1795; Schwartz, J.C., et al. (2012).Genes Dev. 26(24):2690-2695)。
品質
通过蛋白质印迹在HeLa核提取物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:2.0 µg/mL的该抗体在10 µg HeLa核提取物中检测到CDK12。
蛋白质印迹分析:2.0 µg/mL的该抗体在10 µg HeLa核提取物中检测到CDK12。
標靶描述
观测分子量〜200 kDa。可能是由于翻译后修饰,例如糖基化磷酸化,靶条带大小似乎大于计算的分子量164.2/163.2/141.4 kDa(人亚型1/2/3)、163.7/139.9/162.8 kDa(大鼠亚型1/2/3)和163.8/140.0 kDa(大鼠亚型1/2)。某些裂解液可能会出现未表征的条带。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1