純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse, human
物種活性(以同源性預測)
rat (based on 100% sequence homology)
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ALKBH1(8846)
一般說明
ALKBH1是一种DNA裂解酶,对DNA修复至关重要,并通过氧化去甲基化特异性修复烷基化的单链DNA和含有3-甲基胞嘧啶的RNA。ALKBH1还可以在碱性位点裂解单链和双链DNA,且ALKBH1可以在碱性位点诱导双链断裂。最后,ALKBH1在发育过程中在胎盘滋养细胞谱系分化中起作用,ALKBH1也可能在神经元发育和迁移中起作用。ALKBH1广泛表达并定位于线粒体和细胞核。ALKBH1的核定位似乎是具有核靶蛋白融合蛋白的一部分,或者是去除了前26个N末端残基时。
特異性
人AlkB同源物1是使DNA和RNA中的3-甲基胞嘧啶脱甲基的线粒体蛋白(Westbye, M.P., et al. (2008).JBC.283:25046-25056)。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应于人ALKBH1的底物结合区。
表位:底物结合区周围
應用
免疫组化分析:代表性批次的1:50-250稀释液在人胰腺和人肾脏组织中检测到ALKBH1。
抗ALKBH1抗体是用于免疫组化和免疫细胞化学的针对ALKBH1的抗体。
研究子类别
核受体
核受体
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹对人骨骼肌组织裂解物进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.1 µg/mL该抗体在10 µg人骨骼肌组织裂解物中检测到ALKBH1。
蛋白质印迹分析:0.1 µg/mL该抗体在10 µg人骨骼肌组织裂解物中检测到ALKBH1。
標靶描述
观察值〜45 kDa
外觀
亲和纯化
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
The Journal of biological chemistry, 283(36), 25046-25056 (2008-07-08)
The Escherichia coli AlkB protein and human homologs hABH2 and hABH3 are 2-oxoglutarate (2OG)/Fe(II)-dependent DNA/RNA demethylases that repair 1-methyladenine and 3-methylcytosine residues. Surprisingly, hABH1, which displays the strongest homology to AlkB, failed to show repair activity in two independent studies.