主要文件
ABC462
Sigma-Aldrich
抗-DNA聚合酶亚基γ-1抗体/POLG
1.0 mg/mL, from rabbit
别名:
DNA polymerase subunit gamma-1, DNA polymerase subunit gamma-1, PolG-alpha
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
無性繁殖:
polyclonal
application:
IHC
IP
物種活性:
human
技術:
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
citations:
1
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
濃度
1.0 mg/mL
技術
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... POLG(5428)
一般說明
POLG是一种线粒体蛋白,在线粒体DNA复制中起重要作用,并且仅对线粒体DNA起作用。POLG 是多种蛋白复合物的催化亚基,这些复合物构成了全酶(holo-enzyme),即线粒体特异性DNA聚合酶γ。POLG 是该复合物的α亚基。 许多疾病与影响POLG 和线粒体功能的突变有关,包括 Leigh综合征和多种神经退行性疾病,如帕金森病、阿尔茨海默病以及各种骨骼肌和眼肌麻痹疾病,甚至男性不育。POLG最终构成的聚合酶是聚合酶γ(Pol γ),它是唯一一种在线粒体中保持活性并且可复制mtDNA的DNA聚合酶。
免疫原
对应于人DNA聚合酶亚基γ-1/POLG的 N 末端附近的 KLH 偶联线性肽。
應用
免疫组化分析:一个代表性批次的1:50稀释液在人小脑、人大脑皮层、人扁桃体和人丘脑组织中检测到DNA 聚合酶亚基γ1/POLG 。
免疫沉淀分析:10 µg的代表批次对0.5 mg HeLa细胞裂解物中的DNA 聚合亚基γ1/POLG 进行了免疫沉淀。
该抗-DNA聚合酶亚基γ-1/POLG抗体经验证可用在免疫组化和免疫沉淀中中检测DNA聚合酶亚基γ-1/POLG。
品質
通过免疫组化在人扁桃体组织中进行了评估。
免疫组化分析:该抗体的1:50稀释液在人扁桃体组织中检测到DNA聚合酶亚基γ-1/POLG。
標靶描述
观测值〜140 kDa。某些裂解液可能会出现未表征的条带。
聯結
替代:MABN1088
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1