主要文件
ABC350
Sigma-Aldrich
CIDE-A抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Cell death activator CIDE-A, Cell death-inducing DFFA-like effector A
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse
技術
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Cidea(12683)
一般說明
细胞死亡激活剂CIDE-A(CIDE-A)与脂滴结合并调控其增大,从而限制脂肪分解、利于储存。细胞死亡信号由含有死亡结构域的衔接蛋白和胱天蛋白酶家族成员转导。这些死亡信号最终导致染色体DNA被激活的DNA酶降解。CIDE-A在棕色脂肪组织中高度表达,在白色脂肪组织中表达水平较低。
特異性
该抗体可识别CIDE-A的C端。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应于小鼠CIDE-A的C端。
表位:C端
應用
免疫组化分析:5 µg/mL的代表性批次在小鼠心脏组织中检测到CIDE-A。
免疫荧光分析: 20 µg/mL的代表性批次在小鼠心脏组织中检测到CIDE-A。
可使用这种CIDE-A兔多克隆抗体检测CIDE-A,该抗体经验证可用于蛋白质印迹、IHC & 免疫荧光。
研究子类别
凋亡-附加
研究类别
细胞凋亡 & 癌症
品質
通过蛋白质印迹法对小鼠心脏组织裂解液进行了评估。
蛋白印迹分析:该抗体的1:500稀释液在15 µg小鼠心脏组织裂解液中检测到CIDE-A。
標靶描述
观测值〜25 kDa
外觀
在含有PBS和高达0.1%叠氮化钠的缓冲液中的纯化兔多克隆。
抗原亲和纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
小鼠心脏组织裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2