物種活性
mouse, rat, human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HIP1R(9026)
一般說明
亨廷顿相互作用蛋白1相关蛋白(HIP1R)是一种肌动蛋白结合蛋白,被认为是网格蛋白包被的小窝和囊泡的一部分,可聚合肌动蛋白。HIP1R对于正常的肌动蛋白组织和内吞作用至关重要。HIP1R具有epsin N端同源结构域,使其能够结合3-磷酸化肌醇脂质,从而使HIP1R能够作为酪氨酸激酶稳定受体发挥作用,并在细胞整体生长和存活中发挥作用。
特異性
亨廷顿相互作用蛋白1相关蛋白(HIP1R)。 通过蛋白质印迹法,该抗体可识别胚胎大鼠脑中P2微粒体部分~116 kDa 的条带。
免疫原
合成肽
應用
可使用这种亨廷顿相互作用蛋白1相关蛋白(HIP1R)抗体检测亨廷顿相互作用蛋白1相关蛋白(HIP1L),该抗体经验证可用于WB & IC。
研究子类别
神经退行性疾病
突触&突触生物学
神经退行性疾病
突触&突触生物学
研究类别
神经科学
神经科学
蛋白质印迹:该抗体的1:500-1:2,000稀释液在10 µg大鼠脑提取物和小鼠脑核后上清液中检测到亨廷顿相互作用蛋白1相关蛋白(HIP1R)。该抗体的1:500-1:2,000稀释液在10 µg大鼠脑提取物和小鼠脑核后上清液中检测到亨廷顿相互作用蛋白1相关蛋白(HIP1R)。
免疫细胞化学:先前批次的抗体已被独立实验室用于人细胞的IC。(Poupon, V., et al. (2008).PNAS.105(1): 168-173.)
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
免疫细胞化学:先前批次的抗体已被独立实验室用于人细胞的IC。(Poupon, V., et al. (2008).PNAS.105(1): 168-173.)
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
標靶描述
~116 kDa
外觀
形式:纯化
液体
儲存和穩定性
自收到之日起,在 -20°C 以未稀释的等分试样可保存 6 个月。应避免反复冻/融循环。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Sophia R Majeed et al.
Nature communications, 5, 3891-3891 (2014-05-24)
The clathrin light chain (CLC) subunits participate in several membrane traffic pathways involving both clathrin and actin, through binding the actin-organizing huntingtin-interacting proteins (Hip). However, CLCs are dispensable for clathrin-mediated endocytosis of many cargoes. Here we observe that CLC depletion
Markus Mukenhirn et al.
Cells, 10(2) (2021-03-07)
One of the most fundamental processes of the cell is the uptake of molecules from the surrounding environment. Clathrin-mediated endocytosis (CME) is the best-described uptake pathway and regulates nutrient uptake, protein and lipid turnover at the plasma membrane (PM), cell