产品名称
抗I型胶原抗体, Chemicon®, from rabbit
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin (Semi-purified)
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
適合性
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... COL1A1(1277)
特異性
可识别人胶原蛋白 Ⅰ 型。与其它蛋白有一些交叉反应。
免疫原
人胎盘胶原蛋白 Ⅰ 型
應用
人I型胶原蛋白的ELISA:1:4,000。
人组织或培养细胞的冷冻切片中I型胶原蛋白的间接微免疫荧光成像:1:10-1:40。
蛋白质印迹1:200
不建议用于石蜡处理的组织。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
人组织或培养细胞的冷冻切片中I型胶原蛋白的间接微免疫荧光成像:1:10-1:40。
蛋白质印迹1:200
不建议用于石蜡处理的组织。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
研究子类别
ECM 蛋白
ECM 蛋白
研究类别
细胞结构
细胞结构
经验证,该抗I型胶原蛋白抗体可用于ELISA、IH、WB检测I型胶原蛋白。
外觀
形式:半纯化
抗血清的免疫球蛋白部分采用硫酸铵沉淀和DEAE纤维素色谱制备,该抗血清通过固定化人白蛋白、免疫球蛋白和胶原蛋白III、IV和V型交叉吸附制备。
产品为液体形式,溶于0.15M 氯化钠、10mM 磷酸钠(pH 7.5)、0.1%甘露醇和 0.1% 葡聚糖稳定剂。 不含防腐剂。
产品为液体形式,溶于0.15M 氯化钠、10mM 磷酸钠(pH 7.5)、0.1%甘露醇和 0.1% 葡聚糖稳定剂。 不含防腐剂。
硫酸铵沉淀,随后是 DEAE色谱和免疫检测
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存2年。避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始小瓶进行离心。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
In vitro enhancement of collagen matrix formation and crosslinking for applications in tissue engineering: a preliminary study.
Ricky R Lareu, Irma Arsianti, Harve Karthik Subramhanya, Peng Yanxian, Michael Raghunath
Tissue Engineering null
Matthias Schieker et al.
Journal of anatomy, 204(2), 133-139 (2004-03-23)
In stem-cell research a major difficulty is caused by the lack of distinctive features that allow the identification of human mesenchymal stem cells (hMSC). Until now, there has been no specific marker and the most common way to identify hMSC
M Fairuz B Jamaluddin et al.
Endocrinology, 159(7), 2656-2669 (2018-05-23)
Uterine leiomyomas (fibroids) are the most common benign tumors that are associated with increased production of extracellular matrix (ECM). Excessive ECM deposition plays a major role in the enlargement and stiffness of these tumors and contributes to clinical symptoms, such
In situ expression of connective tissue growth factor in human crescentic glomerulonephritis.
Katsuyoshi Kanemoto, Joichi Usui, Kosaku Nitta, Shigeru Horita, Atsumi Harada et al.
Virchows Archiv null
E Castaños-Velez et al.
Immunology, 86(2), 270-278 (1995-10-01)
The extracellular matrix (ECM) proteins collagen I, III and IV, laminin, fibronectin, vitronectin, thrombospondin, tenascin and their integrin receptors of the beta 1 and beta 3 subfamilies showed characteristic patterns of distribution in different compartments of non-reactive and reactive lymph