抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse, sheep, rat, human, monkey
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... NOS1(4842)
特異性
可识别神经元型一氧化氮合酶(nNOS、NOS-I、bNOS)。免疫组化显示与iNOS和eNOS无交叉反应。
免疫原
重组人神经元型一氧化氮合酶。
應用
研究子类别
氧化应激
氧化应激
研究类别
神经科学
神经科学
蛋白质印迹:1:1,000-1:3,000(ECL)。
免疫组化:1:1,000-1:2,000(ABC)。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
免疫组化:1:1,000-1:2,000(ABC)。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
这种一氧化氮合酶I抗体经验证可用于IH、WB检测一氧化氮合酶Ⅰ。
標靶描述
161kda
聯結
替代:AB1552
外觀
兔血清。 含0.05%叠氮化钠的液体。
未纯化
儲存和穩定性
自装运之日起在-20°C可保存6个月。等分以避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始小瓶进行离心。
分析報告
对照
脑组织
脑组织
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Estrogen induces nitric oxide production via activation of constitutive nitric oxide synthases in human neuroblastoma cells.
Xia, Y; Krukoff, TL
Endocrinology null
An association of multiple endocrine neoplasia 2B, a RET mutation; constipation; and low substance P-nerve fiber density in colonic circular muscle.
Sebastian K King, Bridget R Southwell, John M Hutson
Journal of Pediatric Surgery null
In vivo excitation of GABA interneurons in the medial prefrontal cortex through 5-HT3 receptors.
M Victoria Puig,Noemi Santana,Pau Celada,Guadalupe Mengod,Francesc Artigas
Cerebral Cortex (1991)
Distribution of NADPH-diaphorase and nitric oxide synthase reactivity in the central nervous system of the goldfish (Carassius auratus).
Rosa M Giraldez-Perez, Susana P Gaytan, Diego Ruano, Blas Torres, Rosario Pasaro
Journal of Chemical Neuroanatomy null
Rosuvastatin preconditioning provides neuroprotection against spinal cord ischemia in rats through modulating nitric oxide synthase expressions.
Die J, Wang K, Fan L, Jiang Y, Shi Z
Brain Research null