純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse, monkey, human, rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SLC32A1(140679)
一般說明
囊泡GABA转运蛋白(unc-47)同源物是525个氨基酸长的蛋白,属于神经递质转运蛋白家族(1)。 VGAT在将GABA和甘氨酸摄取到突触囊泡中起作用。 由于蛋白与突触囊泡结合,因此VGAT抗体是突触前GABA能和甘氨酸能神经元的极佳标记。
特異性
对囊泡GABA转运蛋白(VGAT)具有特异性。囊泡GABA转运蛋白(unc-47)同源物是525个氨基酸长的蛋白,属于神经递质转运蛋白家族。 免疫原肽与其他已知蛋白质没有显著同源性。
抗体与各种物种的交叉反应性尚不清楚免疫原序列在小鼠、人和猴中100%保守。
免疫原
大鼠VGAT羧基末端区域附近的17个氨基酸肽序列(McIntire,S.,1997)。
應用
免疫组化/免疫荧光
在多聚甲醛固定切片上使用2-20 µg/mL的先前批次。
ELISA:
将先前批次的1:10,000–1:100,000稀释液用于ELISA,每孔使用50-100 ng对照肽(目录号AG379)。
蛋白质印迹:
1-10 µg/ml(化学发光技术)预期的分子量约为55-60 kDa。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
在多聚甲醛固定切片上使用2-20 µg/mL的先前批次。
ELISA:
将先前批次的1:10,000–1:100,000稀释液用于ELISA,每孔使用50-100 ng对照肽(目录号AG379)。
蛋白质印迹:
1-10 µg/ml(化学发光技术)预期的分子量约为55-60 kDa。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
该抗囊泡GABA转运蛋白(VGAT)抗体经验证可用于ELISA、IF、IH、WB检测囊泡GABA转运蛋白(VGAT)。
品質
已通过蛋白质印迹对大鼠视网膜裂解物进行了评估。
蛋白质印迹分析:
该抗体的1:500的稀释液在10 μg大鼠视网膜裂解物中检测到囊泡GABA转运蛋白。
蛋白质印迹分析:
该抗体的1:500的稀释液在10 μg大鼠视网膜裂解物中检测到囊泡GABA转运蛋白。
標靶描述
57kda
外觀
在含有0.1%BSA的PBS缓冲液中的纯化兔多克隆抗体。
分析報告
对照
脑组织、大鼠视网膜裂解物
脑组织、大鼠视网膜裂解物
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
R Gómez-Nieto et al.
Neuroscience, 154(1), 51-64 (2008-04-04)
Afferents to the primary startle circuit are essential for the elicitation and modulation of the acoustic startle reflex (ASR). In the rat, cochlear root neurons (CRNs) comprise the first component of the acoustic startle circuit and play a crucial role
GABAergic neurons intermingled with orexin and MCH neurons in the lateral hypothalamus discharge maximally during sleep.
Oum Kaltoum Hassani,Pablo Henny,Maan Gee Lee,Barbara E Jones
The European Journal of Neuroscience null
Characterization of axo-axonic synapses in the piriform cortex of Mus musculus.
Xinjun Wang,Qian-Quan Sun
The Journal of Comparative Neurology null
Cleavage of the vesicular GABA transporter under excitotoxic conditions is followed by accumulation of the truncated transporter in nonsynaptic sites.
Gomes, Jo?o R, et al.
The Journal of Neuroscience, 31, 4622-4635 (2011)
Phillip R Kramer et al.
Neuroscience, 356, 207-216 (2017-05-28)
Pain is a common complication of herpes zoster (HZ) infection which results from reactivation of a latent varicella zoster virus (VZV). A third of HZ patients' progress to a chronic pain state known as post herpetic neuralgia (PHN), and about