Key Documents
AB3534P
Sigma-Aldrich
抗上皮钠通道-γ抗体
Chemicon®, from rabbit
别名:
ENaC-gamma
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
rat, mouse
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SCNN1G(6340)
特異性
识别大鼠上皮钠通道γ(ENaC γ)。免疫原与其他ENaC亚基没有明显的序列同源性。
物种反应性: 免疫原序列在小鼠有中100%的保守性,人92%,兔80%。与其他物种的反应性尚未得到确认。
免疫原
大鼠ENaC γ N 端附近的14个氨基酸肽序列(Linguela et al. 1993; Canessa et al.
1993; Snyder et al. 1994; Waldmann et al. 1995; Kreutz et al. 1997; Voilley et al.
1994; McDonald et al. 1994; Ludwig et al. 1998; Garty & Palmer 1997)。
應用
使用经验证可用于ELISA & WB的抗上皮钠通道γ抗体检测上皮钠通道-γ。
蛋白质印迹:使用ECL为1-10μg/mL83-90kDa条带;Masilamani et al 1999
ELISA:1:10,000-1:100,000,使用1 mg/mL对照肽,涂覆于反应孔上。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
外觀
亲和纯化的免疫球蛋白。 PBS溶液,含0.1% BSA。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
E Prostanoid-1 receptor regulates renal medullary alphaENaC in rats infused with angiotensin II.
Alexis A Gonzalez,Carlos Cespedes,Sandra Villanueva,Luis Michea,Carlos P Vio
Biochemical and biophysical research communications null
Takahiro Masuda et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 315(3), F653-F664 (2018-05-24)
The chronic intrinsic diuretic and natriuretic tone of sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitors is incompletely understood because their effect on body fluid volume (BFV) has not been fully evaluated and because they often increase food and fluid intake at the