Merck
所有图片(7)
主要文件
AB1508
Sigma-Aldrich
抗谷氨酸受体4抗体
Chemicon®, from rabbit
别名:
AMPA-selective glutamate receptor 4, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 4, glutamate receptor 4, glutamate receptor, ionotrophic, AMPA 4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse, rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GRIA4(2893)
一般說明
谷氨酸受体4(UniProt:P48058;也称为GluR-4、GluR4、AMPA选择性谷氨酸受体4、GluR-D、谷氨酸受体离子型AMPA 4、GluA4)由人GRIA4(也称为GluR4)基因(基因ID:2893)所编码的。谷氨酸的突触后作用由多种受体介导,这些受体根据其选择性激动剂命名。GluR-4是一种多通道膜蛋白,在中枢神经紧张的系统中起配体门控离子通道的作用,在兴奋性突触传递中起重要作用。它对AMPA表现出更大的亲和力。GluR-4通过信号肽(aa 1-20)进行合成,该信号肽在成熟形式中被切割掉。GluR-4可以作为形成孔的谷氨酸受体亚基的同四聚体或异四聚体存在,四聚体也可以通过二聚体的二聚化形成。GluR-4通常被棕榈酰化,并在谷氨酸刺激后被去棕榈酰化。Cys 611上的棕榈酰化导致其高尔基体保留和细胞表面表达降低。但是,Cys 837处的棕榈酰化不会影响细胞表面表达,但可以调节刺激依赖性内吞作用。GluR-4可以通过PKCγ在丝氨酸862处进行磷酸化,并且这种磷酸化增加了质膜相关的GRI4表达。
特異性
免疫原序列与鸡、小鼠、大鼠、负鼠、人、黑猩猩和猴子具有100%的保守性。
目录# AB1508可识别GluR4的C端。
免疫原
合成线性肽。
表位:C端
應用
免疫组化:
在大鼠脑裂解液上测试了1:10 – 1:500的稀释液。
可用于使用多聚甲醛或多聚甲醛/戊二醛固定的组织进行光和电子显微镜检查的免疫细胞化学。低温恒温器和振动切片机切片可以在有或没有Triton X-100处理的情况下使用。建议浓度从1-3 μg/mL开始。
蛋白质印迹分析可以在1-3 μg/mL的最终浓度下进行。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
研究子类别
神经递质& 受体
研究类别
神经科学
该抗谷氨酸受体4抗体经过验证可用在IH(P)、IC、IH、IP、WB中检测谷氨酸受体4。
品質
通过蛋白质印迹在小鼠和大鼠脑膜中进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:500稀释液在小鼠和大鼠脑膜中检测到谷氨酸受体4。
標靶描述
大约100 kDa
聯結
替代品:06-308
外觀
抗原亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起在2-8ºC可稳定保存1年。
使用建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。
分析報告
对照
大鼠脑
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Synaptic inputs onto small bistratified (blue-ON/yellow-OFF) ganglion cells in marmoset retina.
Percival KA, Jusuf PR, Martin PR, Grunert U
The Journal of Comparative Neurology null
Synaptic contact between melanopsin-containing retinal ganglion cells and rod bipolar cells.
?stergaard, J; Hannibal, J; Fahrenkrug, J
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
F Yang et al.
Nature neuroscience, 4(11), 1071-1078 (2001-10-11)
Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) prevents lesion-induced death of midbrain dopaminergic neurons, but its function in normal brain remains uncertain. Here we show that GDNF acutely and reversibly potentiated the excitability of cultured midbrain neurons by inhibiting transient A-type
Cell-type-specific localization of protocadherin ?16 at AMPA and AMPAKainate receptor-containing synapses in the primate retina.
Puller C, Haverkamp S
The Journal of Comparative Neurology null
ZO-1 and the spatial organization of gap junctions and glutamate receptors in the outer plexiform layer of the mammalian retina.
Puller, C; de Sevilla Muller, LP; Janssen-Bienhold, U; Haverkamp, S
The Journal of Neuroscience null
商品
The term neurodegeneration characterizes a chronic loss of neuronal structure and function leading to progressive mental impairments.