抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunohistochemistry: suitable
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
特異性
血清素(5-羟色胺)
交叉反应性通过ELISA试验通过与以下化合物的竞争实验确定:
化合物 交叉反应性
5-羟色胺-G-PL 1
5-甲氧基色胺-G-PL 1/25
色胺-G-PL 1/60
5-羟色氨酸-G-PL 1/175
5-羟色胺 1/1150
色氨酸-G-PL 1/3400
5-甲氧基色氨酸-G-PL 1/19800
还使用自由浮动PAP技术在大鼠
中缝核上测试了抗血清的特异性。
缩写:
(G)戊二醛
(=)非还原偶联物
(PL)聚赖氨酸
交叉反应性通过ELISA试验通过与以下化合物的竞争实验确定:
化合物 交叉反应性
5-羟色胺-G-PL 1
5-甲氧基色胺-G-PL 1/25
色胺-G-PL 1/60
5-羟色氨酸-G-PL 1/175
5-羟色胺 1/1150
色氨酸-G-PL 1/3400
5-甲氧基色氨酸-G-PL 1/19800
还使用自由浮动PAP技术在大鼠
中缝核上测试了抗血清的特异性。
缩写:
(G)戊二醛
(=)非还原偶联物
(PL)聚赖氨酸
免疫原
5-羟色胺-戊二醛-聚赖氨酸
應用
免疫组化:ABC或增强检测的1:1,000-1:2,500。需要戊二醛固定。抗体不会与未经戊二醛处理的组织发生反应。 应使用含有0.1-0.2%triton X-100的血清或BSA进行封闭;在一抗孵育过程中去除全部封闭和去污剂。仅在PBS或TBS中稀释以获得最佳结果。 对于荧光检测,必须减少抗体稀释,但由于戊二醛自发荧光,因此不建议使用。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
抗-血清素抗体可检测血清素水平& 经发布 & 验证可用于IH。
研究子类别
神经递质& 受体
神经递质& 受体
研究类别
神经科学
神经科学
外觀
兔抗血清。 含0.05%叠氮化钠的液体。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 -20°C 以未稀释的等分试样可保存 6 个月。应避免反复冻/融循环。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Serotonin-like immunoreactivity in Merkel cells and their afferent neurons in touch domes from the hairy skin of rats.
K B English, Z Z Wang, N Stayner, L J Stensaas, H Martin, R P Tuckett
The Anatomical Record null
Z Z Wang et al.
Neuroscience, 47(2), 473-480 (1992-01-01)
The mammalian carotid body consists of preneural type I (glomus) cells synaptically coupled to afferent axon terminals and enveloped by type II (sustentacular) cells. Recent studies indicate the presence of multiple putative neurotransmitters in this arterial chemoreceptor organ. A double-labeling
Time-course gait analysis of hemiparkinsonian rats following 6-hydroxydopamine lesion.
Hsieh TH, Chen JJ, Chen LH, Chiang PT, Lee HY
Behavioural Brain Research null
The chemical code of porcine enteric neurons and the number of enteric glial cells are altered by dietary probiotics.
A di Giancamillo,F Vitari,G Bosi,G Savoini,C Domeneghini
Neurogastroenterology and Motility null
A new tumorsphere culture condition restores potentials of self-renewal and metastasis of primary neuroblastoma in a mouse neuroblastoma model.
Cao, D; Kishida, S; Huang, P; Mu, P; Tsubota, S; Mizuno, M; Kadomatsu, K
Testing null