主要文件
AB10050
Sigma-Aldrich
抗磷酸化ITCH(pT222)抗体
Chemicon®, from rabbit
别名:
Itchy homolog E3 ubiquitin protein ligase, AIP4, NAPP1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
dot blot: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
phosphorylation (pThr222)
基因資訊
human ... ITCH(83737)
一般說明
ITCH是一种E3泛素-蛋白连接酶,可以硫酯形式的E2泛素结合酶接受泛素,然后将泛素直接转移至目标底物。ITCH 调节多种转录因子(包括造血转录因子NF-E2)的转录活性,并且可能在免疫反应的调节中起重要作用。ITCH 可使B细胞信号传导中Epstein-Barr病毒LMP2A 活性下调,也与NOTCH1、OCLN、JUN和 JUNB相互作用。ITCH 的组织分布广泛,并位于细胞核与细胞质内 。研究人员描述过两个 ITCH 剪接变体:一个大约103 kDa的形式以及缺少蛋白质N末端一半的42个氨基酸的截短型(~98 kDa)。ITCH 含有一个MAPIM结合位点,其活性受到JNK1引起的多个苏氨酸残基的磷酸化调节。
特異性
苏氨酸222(T222)磷酸化的 人ITCH。
免疫原
合成肽,对应于人 ITCH 的一部分,包括222位磷酸化的苏氨酸(PPPpTPRRP)。
應用
研究子类别
泛素 & 泛素代谢
研究类别
蛋白运输
蛋白质印迹:建议稀释度1 - 5 μg/ml
斑点印迹:
该抗磷酸化ITCH(pT222)抗体经验证可用于DB、WB 中检测磷酸化ITCH(pT222)。
外觀
亲和纯化的免疫球蛋白。溶于含0.1%叠氮化钠的Tris-柠檬酸/磷酸盐缓冲液(pH 7至-8)的液体
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C可最多保存12个月。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Min Gao et al.
Science (New York, N.Y.), 306(5694), 271-275 (2004-09-11)
The turnover of Jun proteins, like that of other transcription factors, is regulated through ubiquitin-dependent proteolysis. Usually, such processes are regulated by extracellular stimuli through phosphorylation of the target protein, which allows recognition by F box-containing E3 ubiquitin ligases. In
Lin Deng et al.
Journal of virology, 96(6), e0181121-e0181121 (2022-01-20)
We previously reported that hepatitis C virus (HCV) infection activates the reactive oxygen species (ROS)/c-Jun N-terminal kinase (JNK) signaling pathway. However, the roles of ROS/JNK activation in the HCV life cycle remain unclear. We sought to identify a novel role
Nikolaos Charlaftis et al.
The EMBO journal, 33(21), 2581-2596 (2014-09-28)
Unlike the other MAP3Ks, MEKK1 (encoded by Map3k1) contains a PHD motif. To understand the role of this motif, we have created a knockin mutant of mouse Map3k1 (Map3k1(m) (PHD)) with an inactive PHD motif. Map3k1(m) (PHD) ES cells demonstrate