主要文件
96441000
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 44 x 1000
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151816
eCl@ss:
32011301
產品線
Vantage
品質等級
參數
2-40 °C operating temperature
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. pressure (100 psid)
技術
protein purification: suitable
長度
1000 mm
面積
15.2 cm2 , cross-sectional
床高度
750-1000 mm
床體積
1140-1520 mL
直徑
44-44.1 mm
法律資訊
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany