主要文件
9011S
Sigma-Aldrich
Human Specific–Ultra Sensitive Insulin
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.84
共軛
125Iodine
品質等級
標籤
125Iodine labeled
形狀
lyophilized
NCBI登錄號
UniProt登錄號
一般說明
Radioactivity: <3 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
應用
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
儲存和穩定性
2–8 °C
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2