主要文件
8.52064
Sigma-Aldrich
Fmoc-(FmocHmb)Gly-OH
Novabiochem®
别名:
Fmoc-(FmocHmb)Gly-OH
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H33NO8
分子量:
655.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.22
品質等級
產品線
Novabiochem®
化驗
≥95.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
製造商/商標名
Novabiochem®
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N(Cc4c(cc(cc4)OC)OC(=O)OCC5c6c(cccc6)c7c5cccc7)(CC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI 密鑰
FUNVZXPLIIKRSY-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Hmb保护酰胺键可通过 Fmoc SPPS抑制“困难”肽的聚集,从而提高产物纯度[1,2,3,4,5,6]。保留裂解肽上Hmb基可以大大提高受保护肽片段的溶解度[7, 8]和其他难处理的序列[9,10,11]。另外,Hmb保护的衍生物掺入与Asp或Asn残基的羧基相连的残基可抑制天冬氨酸和哌啶相关副产物的生成[12,13,14]。有关 Hmb 和伪脯氨酸,在防止聚合方面的效率比较,见[15]
相关实验方案和技术文章
Fmoc SPPS 的裂解和去保护实验方案
参考文献
[1] T. Johnson, et al. (1993) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 369.
[2] C. Hyde, et al. (1994) Int. J. Peptide Protein Res., 43, 431.
[3] L. C. Packman, et al. (1994) Pept. Res., 7, 125.
[4] T. Johnson, et al. (1994) Tetrahedron Lett., 35, 463.
[5] R. G. Simmonds (1996) Int. J. Peptide Protein Res., 47, 36.
[6] T. Johnson, et al. (1995) Lett.Pept. Sci., 1, 11.
[7] M. Quibell, et al. (1995) J. Am. Chem. Soc., 117, 11656.
[8] M. Quibell, et al. (1996) J. Chem. Soc., Perkin Trans.1, 1227.
[9] M. Quibell, et al. (1994) Tetrahedron Lett., 35, 2237.
[10] M. Quibell, et al. (1994) J. Org.Chem., 59, 1745.
[11] M. Quibell, et al. (1995) J. Chem. Soc., Perkin Trans.1, 2019.
[12] M. Quibell, et al. (1994) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 2343.
[13] L. C. Packman (1995) Tetrahedron Lett., 36, 7523.
[14] J. Offer, et al. (1996) J. Chem. Soc., Perkin Trans.1, 175.
[15] W. R. Sampson, et al. (1999) J. Peptide Sci., 5, 403.
應用
  • Advances in Fmoc solid‐phase peptide synthesis:总结Fmoc固相多肽合成的最新进展,包括使用Fmoc-(FmocHmb)Gly-OH等特别的Fmoc-氨基酸提高合成效率和结果(J Offer et al., 2016)。
聯結
替代品:04-12-1135
分析報告
颜色(目测):白色至浅黄色至灰棕色
物质外观(目测):粉末
鉴定(IR):通过测试
纯度(TLC(157A)): ≥ 98%
纯度(TLC(157B)): ≥ 98 %
含量测定(HPLC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
溶解度(1 mmol溶于2 ml DMF):易溶
含量(酸量法): ≥ 95.0 %
水分(KF): ≤ 1.00 %
如需了解用于Novabiochem® 产品 TLC的溶剂系统,请点击此处
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2