主要文件
8.51206
Sigma-Aldrich
TSTU
≥97.0%, for peptide synthesis, Novabiochem®
别名:
TSTU, N,N,N′,N′-四甲基-O-(N-琥珀酰亚胺基)四氟硼酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H16BF4N3O3
分子量:
301.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
NACRES:
NA.22
产品名称
TSTU, Novabiochem®
品質等級
產品線
Novabiochem®
化驗
≥97.0%
形狀
powder or crystals
反應適用性
reaction type: Coupling Reactions
製造商/商標名
Novabiochem®
mp
195-200 °C
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[B-](F)(F)(F)F.N1(C(=O)CCC1=O)O[C+](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H16N3O3.BF4/c1-10(2)9(11(3)4)15-12-7(13)5-6-8(12)14;2-1(3,4)5/h5-6H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
YEBLHMRPZHNTEK-UHFFFAOYSA-N
一般說明
用于将羧酸转化为水溶性 OSu酯的有用试剂 [1, 2]。染料和PEG合成嵌段转化为相应的活性酯,以便在水性介质中偶联的理想选择。
相关方案和技术文章
偶联剂选择指南
参考文献
[1] W. Bannwarth, et al. (1988) Helv.Chim.Acta, 71, 2085.
[2] R. Knorr, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 1927.
分析報告
颜色(目视检查):白色至浅黄色至米黄色
物质外观(目视检查):粉末至晶体
纯度(NMR): ≥ 97.0 %
鉴别(IR):符合检验
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1A
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3