Key Documents
8.45017
Sigma-Aldrich
N-Ethyldiisopropylamine
Msynthplus
别名:
N-Ethyldiisopropylamine, N,N-Diisopropylethylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2CH]2NCH2CH3
CAS号:
分子量:
129.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
230-392-0
蒸汽壓力
14 hPa ( 20 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
240 °C
效力
200-500 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.7-6.3 % (v/v)
pH值
12.3 (20 °C in H2O, as an emulsion)
運動黏度
0.88 cSt(20 °C)
bp
127 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 9.5 °C
密度
0.76 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI 密鑰
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Colour (visual): colourless to yellowish
Appearance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 99.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.755 - 0.758
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
1,1,1-Trichloroethane (HS-GC): lot specific result
Benzene (HS-GC): lot specific result
1,1-Dichlorethene: not measurable
Carbon tetrachloride: not measurable
1,2-Dichlorethane: not measurable
法律資訊
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°C)
9.5 °C