主要文件
8.44009
Sigma-Aldrich
八甲基三硅氧烷
for synthesis
别名:
Octamethyltrisiloxane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)3SiO]2Si(CH3)2
CAS号:
分子量:
236.53
Beilstein:
1753063
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
203-497-4
蒸汽密度
>1 (vs air)
品質等級
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.384 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−82 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 29 °C
密度
0.82 g/cm3 at 25 °C
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H24O2Si3/c1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h1-8H3
InChI 密鑰
CXQXSVUQTKDNFP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
合成级
應用
Octamethyltrisiloxane for synthesis. CAS 107-51-7, molar mass 236.53 g/mol.
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
84.2 °F - (External MSDS)
閃點(°C)
29 °C - (External MSDS)