Key Documents
8.44003
Sigma-Aldrich
戊二酸二甲酯
for synthesis
别名:
戊二酸二甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
160.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
214-277-2
蒸汽壓力
0.13 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
365 °C
效力
8191 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-7.9 % (v/v)
運動黏度
2.5 cSt(25 °C)
bp
210-215 °C/1013 hPa
mp
-37 °C
轉變溫度
flash point 107 °C
溶解度
4.3 g/L
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
一般說明
用于合成
應用
合成级戊二酸二甲酯。CAS 1119-40-0,化学式CH₃-OOC-(CH₂)₃-COO-CH₃。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109.00 °C - closed cup