主要文件
8.44002
Sigma-Aldrich
Dimethylsuccinate
for synthesis
别名:
Dimethylsuccinate, Succinic acid dimethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
146.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
203-419-9
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.2 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
365 °C
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-8.5 % (v/v)
bp
196 °C/1013 hPa
mp
18-19 °C
轉變溫度
flash point 94 °C
溶解度
75 g/L
密度
1.12 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(C)C(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
一般說明
合成级
應用
Dimethylsuccinate for synthesis. CAS 106-65-0, molar mass 146.14 g/mol.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
201.2 °F
閃點(°C)
94 °C