Key Documents
8.43986
Sigma-Aldrich
Divinylbenzene 80%
(stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol) for synthesis
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352005
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
liquid
效力
4100 mg/kg LD50, oral (rat)
8000 mg/kg LD50, skin (rabbit)
轉變溫度
flash point 70 °C
密度
0.915-0.921 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
一般說明
stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol for synthesis
應用
Divinylbenzene 80% (stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol) for synthesis. CAS 1321-74-0, molar mass 130.18 g/mol.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
158.0 °F
閃點(°C)
70 °C