About This Item
经验公式(希尔记法):
In2O12S3
CAS号:
分子量:
517.82
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
236-689-1
NACRES:
NA.22
等級:
anhydrous
形狀:
solid
推荐产品
等級
anhydrous
品質等級
形狀
solid
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
[In]2(O[S](=O)(=O)O2)O[S](=O)(=O)O[In]1O[S](=O)(=O)O1
InChI
1S/2In.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChI 密鑰
XGCKLPDYTQRDTR-UHFFFAOYSA-H
一般說明
for synthesis
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3