主要文件
8.43969
Sigma-Aldrich
Chlorohexidine
for synthesis
别名:
Chlorohexidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H30Cl2N10
CAS号:
分子量:
505.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
200-238-7
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
效力
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
溶解度
0.8 g/L
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Clc1ccc(cc1)N\C(=N\C(=N)NCCCCCCNC(=N)\N=C(\Nc2ccc(cc2)Cl)/N)\N
InChI
1S/C22H30Cl2N10/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34)
InChI 密鑰
GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3