主要文件
8.43944
Sigma-Aldrich
Propanephosphonic acid anhydride
(50% solution in Dimethyl formamide) for synthesis T3P
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352108
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
liquid
bp
153 °C/1013 hPa (Dimethylformamide)
轉變溫度
flash point 58 °C (Dimethylformamide)
密度
1.094 g/cm3
儲存溫度
2-8°C
分析報告
Assay (T3P) (NMR): ≥ 40.0 %
Propanephosphonic acid (NMR): ≤ 0.50 %
Dimethylformamide (calculated): ≤ 50.0 %
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
136.4 °F - (Dimethylformamide)
閃點(°C)
58 °C - (Dimethylformamide)