主要文件
8.43785
Sigma-Aldrich
1-Phenylethyl acetate
for synthesis
别名:
1-Phenylethyl acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12O2
CAS号:
分子量:
164.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
202-288-5
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
450 °C
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
212 °C/1013 hPa
mp
-60 °C
轉變溫度
flash point 91 °C
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(C(C)c1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(12-9(2)11)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
InChI 密鑰
QUMXDOLUJCHOAY-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.024 - 1.027
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
198.5 °F
閃點(°C)
92.5 °C