化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
效力
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
222 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 96 °C
密度
1.029-1.033 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI 密鑰
VHOMAPWVLKRQAZ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.029 - 1.033
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.029 - 1.033
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96 °C - closed cup