化驗
≥95.0% (GC)
形狀
liquid
bp
230 °C/21 hPa
mp
-5 °C
轉變溫度
flash point >110 °C
密度
0.903 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
InChI 密鑰
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.900 - 0.910
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.900 - 0.910
Identity (IR): passes test