主要文件
8.43280
Sigma-Aldrich
3-(Cyclohexylamino)-1-propanesulphonic acid
for synthesis
别名:
3-(Cyclohexylamino)-1-propanesulphonic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H19NO3S
CAS号:
分子量:
221.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
214-492-1
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
pH值
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
302-303 °C
溶解度
110 g/L
體積密度
400 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H19NO3S/c11-14(12,13)8-4-7-10-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,11,12,13)
InChI 密鑰
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric; calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 1.5 %
Identity (NMR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1