主要文件
8.43075
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl acetate
for synthesis
别名:
4-Nitrophenyl acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7NO4
CAS号:
分子量:
181.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
212-593-5
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
mp
77-79 °C
轉變溫度
flash point >110 °C
密度
1.244 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)OC(=O)C
InChI
1S/C8H7NO4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 77 °C
Melting range (upper value): ≤ 79 °C
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2