主要文件
8.42016
Sigma-Aldrich
(3-Chloropropyl)trichlorosilane
for synthesis
别名:
(3-Chloropropyl)trichlorosilane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H6Cl4Si
CAS号:
分子量:
211.98
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
219-844-8
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
bp
81 °C/27 hPa
轉變溫度
flash point 80 °C
密度
1.360 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C3H6Cl4Si/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2
InChI 密鑰
OOXSLJBUMMHDKW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.358 - 1.362
Identity (IR): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
176.0 °F
閃點(°C)
80 °C