蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
400 °C
效力
8025 mg/kg LD50, oral (Rat)
4250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
運動黏度
2.7 cSt(20 °C) (calculated)
bp
290 °C/1013 hPa
mp
<-70 °C
轉變溫度
flash point 110 °C
密度
1.07 g/cm3 at 25 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Si](OC)(OC)(OC)CCCOCC1OC1
InChI
1S/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI 密鑰
BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup