主要文件
8.41772
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
for synthesis
别名:
3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5ClF3N
CAS号:
分子量:
195.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
204-475-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.15 hPa
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
≥560 °C
bp
82-83 °C/12 hPa
mp
10 °C
轉變溫度
flash point 75 °C
溶解度
11 g/L
密度
1.428 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cc(c(cc1)Cl)N
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI 密鑰
VKTTYIXIDXWHKW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.426 - 1.430
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
167.0 °F - closed cup
閃點(°C)
75 °C - closed cup