主要文件
8.41740
Sigma-Aldrich
Hexadecanedioic acid
for synthesis
别名:
Hexadecanedioic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H30O4
CAS号:
分子量:
286.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
208-013-5
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥96.0% (acidimetric)
形狀
powder
mp
122-123 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
InChI
1S/C16H30O4/c17-15(18)13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16(19)20/h1-14H2,(H,17,18)(H,19,20)
InChI 密鑰
QQHJDPROMQRDLA-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 122 °C
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3