主要文件
8.41613
Sigma-Aldrich
Thiosalicylic acid
for synthesis
别名:
Thiosalicylic acid, 2-Mercaptobenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6O2S
CAS号:
分子量:
154.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
205-704-3
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (acidimetric)
形狀
crystals
mp
165-166 °C (sublimed)
密度
1.49 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,10H,(H,8,9)
InChI 密鑰
NBOMNTLFRHMDEZ-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 98,0 %(m)
Identity (IR): conforms
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3