主要文件
8.41566
Sigma-Aldrich
Benzyl phenyl sulfide
for synthesis
别名:
Benzyl phenyl sulfide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H12S
CAS号:
分子量:
200.30
分類程式碼代碼:
12352113
酶委員會索引編號:
212-612-7
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
powder
mp
40-44 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C13H12S/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
InChI 密鑰
LKMCJXXOBRCATQ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 41 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup