主要文件
8.41410
Sigma-Aldrich
4-羟基苯甲酰肼
for synthesis
别名:
4-羟基苯甲酰肼
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8N2O2
CAS号:
分子量:
152.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352127
酶委員會索引編號:
226-326-5
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
mp
266-269 °C (decomposition)
溶解度
26.5 g/L
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
N(N)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
InChI 密鑰
ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3