主要文件
8.41364
Sigma-Aldrich
n-Tricosane
for synthesis
别名:
n-Tricosane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H48
CAS号:
分子量:
324.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
酶委員會索引編號:
211-347-4
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
flakes
自燃溫度
524 °C
bp
199-200 °C/4 hPa
mp
48-49 °C
轉變溫度
flash point 113 °C
密度
0.778 g/cm3 at 48 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C(CCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C23H48/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-23H2,1-2H3
InChI 密鑰
FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 47 °C
Melting range (upper value): ≤ 49 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3