Key Documents
8.41271
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde
for synthesis
别名:
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H3Cl3O
CAS号:
分子量:
209.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
powder
mp
75-76 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H
InChI 密鑰
DJYRZTCLVDKWBL-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 73 °C
Melting range (upper value): ≤ 76 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3