主要文件
8.41268
Sigma-Aldrich
Trimethoxyvinylsilane
for synthesis
别名:
Trimethoxyvinylsilane, Vinyltrimethoxysilane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H12O3Si
CAS号:
分子量:
148.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
220-449-8
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
88 hPa ( 55 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
235 °C
效力
7120 mg/kg LD50, oral (Rat)
3259 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1 % (v/v)
bp
123 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 22 °C
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Si](OC)(OC)(OC)C=C
InChI
1S/C5H12O3Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5H,1H2,2-4H3
InChI 密鑰
NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.973
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
71.6 °F - closed cup
閃點(°C)
22 °C - closed cup