powder
pH值
7 (20 °C, 53 g/L in H2O)
mp
>300 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[S](=O)(=O)(O)c1c(c(cc(c1)Cl)Cl)O
InChI
1S/C6H4Cl2O4S.Na/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)13(10,11)12;/h1-2,9H,(H,10,11,12);/q;+1
InChI 密鑰
NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (ex Na): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3