主要文件
8.41260
Sigma-Aldrich
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid
≥98%
别名:
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8O4
CAS号:
分子量:
144.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
226-651-2
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98%
形狀
powder
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[O-]C(=O)C1(CCC1)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C6H8O4/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI 密鑰
CCQPAEQGAVNNIA-UHFFFAOYSA-N
一般說明
for synthesis
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3