主要文件
8.41249
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium acetate
(50% solution in water) for synthesis
别名:
Tetramethyl ammonium acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352107
品質等級
形狀
liquid
密度
1.000 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
相关类别
分析報告
Assay (HClO₄): 45.0 - 55.0 %
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3