Key Documents
8.41133
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzyl alcohol
for synthesis
别名:
3,4-Dichlorobenzyl alcohol, 3,4-Dichloro-1-(hydroxymethyl)-benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6Cl2O
CAS号:
分子量:
177.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
217-299-0
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
solid
bp
148-151 °C
mp
38-39 °C
轉變溫度
flash point >110 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2
InChI 密鑰
FVJIUQSKXOYFKG-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 36 °C
Melting range (upper value): ≤ 39 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
> 113 °C - closed cup