主要文件
8.41089
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-buten-2-ol
for synthesis
别名:
2-Methyl-3-buten-2-ol, Dimethyl vinyl carbinol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10O
CAS号:
分子量:
86.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
204-068-4
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
137 hPa ( 50 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
380 °C
效力
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5-9.4 % (v/v)
pH值
9-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
98-99 °C/1013 hPa
mp
-28 °C
轉變溫度
flash point 11 °C
密度
0.824 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(C)(C)C=C
InChI
1S/C5H10O/c1-4-5(2,3)6/h4,6H,1H2,2-3H3
InChI 密鑰
HNVRRHSXBLFLIG-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.826
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11 °C - closed cup